Principaux documents
ENA238713205
Enamine
4-methyl-2-phenylpiperazine-1-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.29
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-methyl-2-phenyl-1-piperazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C12H17N3O/c1-14-7-8-15(12(13)16)11(9-14)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3,(H2,13,16)
Clé InChI
UNTZSKLWGMBYIP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51967
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51967