Principaux documents
ENA238713094
Enamine
1-(2-methylpropanoyl)piperidine-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.25
Numéro MDL:
Iupac Name
1-isobutyryl-2-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H17NO3/c1-7(2)9(12)11-6-4-3-5-8(11)10(13)14/h7-8H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
MQRWLGCCLNOSLL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51803
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51803