Principaux documents
ENA238713023
Enamine
5-hydrazinyl-2-methyl-1,3-oxazole-4-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.13
Numéro MDL:
Pf
163-165
Iupac Name
5-hydrazino-2-methyl-1,3-oxazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H6N4O/c1-3-8-4(2-6)5(9-7)10-3/h9H,7H2,1H3
Clé InChI
KTYJFUFFTAJDKX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51680
Melting Point
163-165
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51680