Key Documents
ENA238712859
Enamine
N-[3-(aminomethyl)phenyl]-4-fluorobenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.27
Numéro MDL:
Iupac Name
N-[3-(aminomethyl)phenyl]-4-fluorobenzamide
Inchi Code
1S/C14H13FN2O/c15-12-6-4-11(5-7-12)14(18)17-13-3-1-2-10(8-13)9-16/h1-8H,9,16H2,(H,17,18)
Clé InChI
BXXGLZQHWVCWBM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50320
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50320