Principaux documents
ENA238712842
Enamine
1-(2,4-dimethoxybenzoyl)piperazine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.76
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2,4-dimethoxybenzoyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18N2O3.ClH/c1-17-10-3-4-11(12(9-10)18-2)13(16)15-7-5-14-6-8-15;/h3-4,9,14H,5-8H2,1-2H3;1H
Clé InChI
QSKADUPMAWCVTO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51332
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51332