Documents
ENA238712749
Enamine
(2-methoxyethyl)(3-methoxypropyl)amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.22
Numéro MDL:
Iupac Name
3-methoxy-N-(2-methoxyethyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C7H17NO2/c1-9-6-3-4-8-5-7-10-2/h8H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
ZFEPKWBVAZOERZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51152
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51152