Principaux documents
ENA238712698
Enamine
2-(tert-butylsulfamoyl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.24
Numéro MDL:
Iupac Name
[(tert-butylamino)sulfonyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C6H13NO4S/c1-6(2,3)7-12(10,11)4-5(8)9/h7H,4H2,1-3H3,(H,8,9)
Clé InChI
HGLIKBNCPVOVKP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51071
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51071