Principaux documents
ENA238712684
Enamine
ethyl 4H,5H,6H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
158-159
Iupac Name
ethyl 4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H13N3O2/c1-2-14-9(13)7-6-11-12-5-3-4-10-8(7)12/h6,10H,2-5H2,1H3
Clé InChI
LHAJDIVJNINOJX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51055
Melting Point
158-159
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51055