Principaux documents
ENA238712522
Enamine
2-[(1-methylpiperidin-4-yl)amino]ethan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.24
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[(1-methyl-4-piperidinyl)amino]ethanol
Inchi Code
1S/C8H18N2O/c1-10-5-2-8(3-6-10)9-4-7-11/h8-9,11H,2-7H2,1H3
Clé InChI
JOXBDJWQOVQCOT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50243
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50243