Key Documents
ENA238712329
Enamine
N,2,5-trimethylaniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.67
Numéro MDL:
Iupac Name
N,2,5-trimethylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N.ClH/c1-7-4-5-8(2)9(6-7)10-3;/h4-6,10H,1-3H3;1H
Clé InChI
VHGFMJDVKUNPOC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50965
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50965