Principaux documents
ENA238712016
Enamine
3-(2-phenylethoxy)propan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.26
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(2-phenylethoxy)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C11H17NO/c12-8-4-9-13-10-7-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6H,4,7-10,12H2
Clé InChI
ONEOQRJTHAYVJL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49991
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49991