Principaux documents
ENA238711993
Enamine
N-phenylpiperidin-4-amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.18
Numéro MDL:
Iupac Name
N-phenyl-N-(4-piperidinyl)amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2.2ClH/c1-2-4-10(5-3-1)13-11-6-8-12-9-7-11;;/h1-5,11-13H,6-9H2;2*1H
Clé InChI
CNUNDCRNMZQPFD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49967
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49967