Principaux documents
ENA238711801
Enamine
4-fluoro-N-[(thiophen-2-yl)methyl]aniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.73
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-fluoro-N-(2-thienylmethyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H10FNS.ClH/c12-9-3-5-10(6-4-9)13-8-11-2-1-7-14-11;/h1-7,13H,8H2;1H
Clé InChI
ZQEDZDNJYVMSLF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49697
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49697