Principaux documents
ENA238711616
Enamine
4-amino-3-(3-carboxypropyl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.23
Numéro MDL:
Iupac Name
4-amino-3-(3-carboxypropyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO4/c12-9-5-4-8(11(15)16)6-7(9)2-1-3-10(13)14/h4-6H,1-3,12H2,(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
QZDRDYKVUQDJIT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-48627
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-48627