Principaux documents
ENA238711503
Enamine
N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperidine-4-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)-4-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C8H12N4OS/c13-7(6-1-3-9-4-2-6)11-8-12-10-5-14-8/h5-6,9H,1-4H2,(H,11,12,13)
Clé InChI
KTEMFGUKLNBSFX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45442
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45442