Principaux documents
ENA238711468
Enamine
2-(piperidin-2-yl)ethyl 3-nitrobenzoate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.77
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2-piperidinyl)ethyl 3-nitrobenzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H18N2O4.ClH/c17-14(11-4-3-6-13(10-11)16(18)19)20-9-7-12-5-1-2-8-15-12;/h3-4,6,10,12,15H,1-2,5,7-9H2;1H
Clé InChI
NCKLUKVRJPUQAK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45330
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45330