Principaux documents
ENA238710965
Enamine
1-tert-butyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.25
Numéro MDL:
Iupac Name
1-tert-butyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H16N2O2/c1-6-8(9(13)14)7(2)12(11-6)10(3,4)5/h1-5H3,(H,13,14)
Clé InChI
UORJTRNJVITXTP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43824
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43824