Principaux documents
ENA238710905
Enamine
5-tert-butyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.22
Numéro MDL:
Iupac Name
5-tert-butyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Inchi Code
1S/C6H10N2OS/c1-6(2,3)4-7-8-5(10)9-4/h1-3H3,(H,8,10)
Clé InChI
WJRXCTKOHPZBDN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43559
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43559