Principaux documents
ENA238710630
Enamine
4-(morpholin-4-yl)-2-(trifluoromethyl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.23
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(4-morpholinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C11H13F3N2O/c12-11(13,14)9-7-8(1-2-10(9)15)16-3-5-17-6-4-16/h1-2,7H,3-6,15H2
Clé InChI
DZEZKCZKDBIQSW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42743
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42743