Key Documents
ENA238710455
Enamine
potassium {4-benzamido-5,6-dimethylfuro[2,3-d]pyrimidin-2-yl}sulfanide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.44
Numéro MDL:
Iupac Name
potassium 4-(benzoylamino)-5,6-dimethylfuro[2,3-d]pyrimidine-2-thiolate
Inchi Code
1S/C15H13N3O2S.K/c1-8-9(2)20-14-11(8)12(17-15(21)18-14)16-13(19)10-6-4-3-5-7-10;/h3-7H,1-2H3,(H2,16,17,18,19,21);/q;+1/p-1
Clé InChI
GCJILBAWVDKBED-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35226
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35226