Principaux documents
ENA238710445
Enamine
2-(2,2,2-trifluoroethoxy)ethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.57
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2,2,2-trifluoroethoxy)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H8F3NO.ClH/c5-4(6,7)3-9-2-1-8;/h1-3,8H2;1H
Clé InChI
WQXHWCKAXLERPO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35000
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35000