Principaux documents
ENA189566738
Enamine
[1-(2,2,2-trifluoroethyl)pyrrolidin-3-yl]methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.19
Numéro MDL:
Iupac Name
[1-(2,2,2-trifluoroethyl)-3-pyrrolidinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C7H13F3N2/c8-7(9,10)5-12-2-1-6(3-11)4-12/h6H,1-5,11H2
Clé InChI
AWLXCAAXHNSOHI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42993