Documents
ENA189566524
Enamine
N-benzyl-N-methylpiperazine-1-carboxamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.77
Numéro MDL:
Iupac Name
N-benzyl-N-methyl-1-piperazinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19N3O.ClH/c1-15(11-12-5-3-2-4-6-12)13(17)16-9-7-14-8-10-16;/h2-6,14H,7-11H2,1H3;1H
Clé InChI
RETVBJGYIOMAIG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43337
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43337