Principaux documents
ENA189566381
Enamine
4-[4-(aminomethyl)benzoyl]piperazin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-[4-(aminomethyl)benzoyl]-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C12H15N3O2/c13-7-9-1-3-10(4-2-9)12(17)15-6-5-14-11(16)8-15/h1-4H,5-8,13H2,(H,14,16)
Clé InChI
BZJHVVHXCYWYCM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43091
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43091