Principaux documents
ENA187622853
Enamine
1,4,6-triamino-1,2-dihydropyrimidine-2-thione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.2
Numéro MDL:
Pf
261-265
Iupac Name
1,4,6-triamino-2(1H)-pyrimidinethione
Inchi Code
1S/C4H7N5S/c5-2-1-3(6)9(7)4(10)8-2/h1H,6-7H2,(H2,5,8,10)
Clé InChI
WTWHUODWOZTEOO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42112
Melting Point
261-265
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42112