Principaux documents
ENA184121414
Enamine
4-(3,5-dimethylpiperidin-1-yl)butan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.32
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(3,5-dimethyl-1-piperidinyl)-1-butanamine
Inchi Code
1S/C11H24N2/c1-10-7-11(2)9-13(8-10)6-4-3-5-12/h10-11H,3-9,12H2,1-2H3
Clé InChI
LPCNLOZVHDWVKT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41324
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41324