Key Documents
ENA184121369
Enamine
4-({[2-(dimethylamino)ethyl]amino}methyl)benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.29
Numéro MDL:
Iupac Name
4-({[2-(dimethylamino)ethyl]amino}methyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H17N3/c1-15(2)8-7-14-10-12-5-3-11(9-13)4-6-12/h3-6,14H,7-8,10H2,1-2H3
Clé InChI
DWOXVBNFWCMWBV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41243
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41243