Principaux documents
ENA184121144
Enamine
methyl 2-(3-aminobenzenesulfonamido)acetate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.73
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl {[(3-aminophenyl)sulfonyl]amino}acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O4S.ClH/c1-15-9(12)6-11-16(13,14)8-4-2-3-7(10)5-8;/h2-5,11H,6,10H2,1H3;1H
Clé InChI
ZWISXNLIXZLGLE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41108
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41108