Key Documents
ENA183889047
Enamine
4-(2-bromo-4-fluorophenoxy)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.09
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(2-bromo-4-fluorophenoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C11H7BrFNO/c12-10-7-8(13)1-2-11(10)15-9-3-5-14-6-4-9/h1-7H
Clé InChI
SJVJOTCFTZGJQG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40237
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40237