Principaux documents
ENA183888911
Enamine
N-[(oxolan-3-yl)methyl]cyclopropanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.21
Numéro MDL:
Iupac Name
N-cyclopropyl-N-(tetrahydro-3-furanylmethyl)amine
Inchi Code
1S/C8H15NO/c1-2-8(1)9-5-7-3-4-10-6-7/h7-9H,1-6H2
Clé InChI
XTBAPHZUOIOBDQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40004
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40004