Principaux documents
ENA183042195
Enamine
N-(2-methylpropyl)piperidine-3-carboxamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.74
Numéro MDL:
Iupac Name
N-isobutyl-3-piperidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H20N2O.ClH/c1-8(2)6-12-10(13)9-4-3-5-11-7-9;/h8-9,11H,3-7H2,1-2H3,(H,12,13);1H
Clé InChI
UXVNPWDLMPGEIL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39442
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39442