Principaux documents
ENA181912074
Enamine
N-{4-[(oxiran-2-yl)methoxy]phenyl}acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.23
Numéro MDL:
Pf
118-122
Iupac Name
N-[4-(2-oxiranylmethoxy)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c1-8(13)12-9-2-4-10(5-3-9)14-6-11-7-15-11/h2-5,11H,6-7H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
OQAKYHCGYGLHAZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39203
Melting Point
118-122