Principaux documents
ENA181912056
Enamine
2-methyl-2-(morpholin-4-yl)butan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.27
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-2-(4-morpholinyl)-1-butanamine
Inchi Code
1S/C9H20N2O/c1-3-9(2,8-10)11-4-6-12-7-5-11/h3-8,10H2,1-2H3
Clé InChI
RNGALZNABGSEIF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39179
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39179