Key Documents
ENA181911499
Enamine
2-(4-acetylpiperazin-1-yl)pyridine-4-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.27
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-acetyl-1-piperazinyl)isonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C12H14N4O/c1-10(17)15-4-6-16(7-5-15)12-8-11(9-13)2-3-14-12/h2-3,8H,4-7H2,1H3
Clé InChI
VQKPYKKEBRBJOS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37067
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37067