Principaux documents
ENA161669381
Enamine
{4-[(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)methyl]phenyl}methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.34
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[(2,6-dimethyl-4-morpholinyl)methyl]benzylamine
Inchi Code
1S/C14H22N2O/c1-11-8-16(9-12(2)17-11)10-14-5-3-13(7-15)4-6-14/h3-6,11-12H,7-10,15H2,1-2H3
Clé InChI
PJSHESVXOXQVEU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
92
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36672
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36672