Key Documents
ENA161669219
Enamine
5-(dimethylsulfamoyl)furan-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.22
Numéro MDL:
Iupac Name
5-[(dimethylamino)sulfonyl]-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO5S/c1-8(2)14(11,12)6-4-3-5(13-6)7(9)10/h3-4H,1-2H3,(H,9,10)
Clé InChI
YNURVCAXNLHGKX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36406
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36406