Principaux documents
ENA161669217
Enamine
4-methoxy-3-[(pyridin-4-yl)methoxy]aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-methoxy-3-(4-pyridinylmethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C13H14N2O2/c1-16-12-3-2-11(14)8-13(12)17-9-10-4-6-15-7-5-10/h2-8H,9,14H2,1H3
Clé InChI
NOYPQAVZIVGEGE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36404
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36404