Principaux documents
ENA161209522
Enamine
N-(3,5-difluorophenyl)piperidine-2-carboxamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.71
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-(3,5-difluorophenyl)-2-piperidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14F2N2O.ClH/c13-8-5-9(14)7-10(6-8)16-12(17)11-3-1-2-4-15-11;/h5-7,11,15H,1-4H2,(H,16,17);1H
Clé InChI
KXMGRSDBEPJPIW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35853
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35853