Principaux documents
ENA161209388
Enamine
2-[N-methyl-1-(thiophen-2-yl)formamido]acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.23
Numéro MDL:
Iupac Name
[methyl(2-thienylcarbonyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO3S/c1-9(5-7(10)11)8(12)6-3-2-4-13-6/h2-4H,5H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
NRJFXOJRCYPZOT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30864
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30864