Principaux documents
ENA161209277
Enamine
5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)aniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.58
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H9Cl2NO.ClH/c13-8-1-4-10(5-2-8)16-12-6-3-9(14)7-11(12)15;/h1-7H,15H2;1H
Clé InChI
BYVKKIVAXSTEHI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06641
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06641