Principaux documents
ENA161208718
Enamine
2-[(butan-2-yl)amino]-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.75
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(sec-butylamino)-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17F3N2O.ClH/c1-3-9(2)17-8-12(19)18-11-7-5-4-6-10(11)13(14,15)16;/h4-7,9,17H,3,8H2,1-2H3,(H,18,19);1H
Clé InChI
MLVYGKPFSCXVTE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09078
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09078