Principaux documents
ENA161173524
Enamine
6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro MDL:
Pf
31-33
Iupac Name
6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenol
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-13-9-5-6-10-8(7-9)3-2-4-11(10)12/h5-7,11-12H,2-4H2,1H3
Clé InChI
IVSJZMUJOFGIOR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35771
Melting Point
31-33
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35771