Key Documents
ENA161173457
Enamine
5-(3-chlorophenyl)thiophene-2-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.69
Numéro MDL:
Pf
83-84
Iupac Name
5-(3-chlorophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H7ClOS/c12-9-3-1-2-8(6-9)11-5-4-10(7-13)14-11/h1-7H
Clé InChI
DNIBJTALGPZHEB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35666
Melting Point
83-84
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35666