Principaux documents
ENA161173302
Enamine
4-(diphenylmethyl)piperazin-1-amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.3
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
4-benzhydryl-1-piperazinamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C17H21N3.2ClH/c18-20-13-11-19(12-14-20)17(15-7-3-1-4-8-15)16-9-5-2-6-10-16;;/h1-10,17H,11-14,18H2;2*1H
Clé InChI
RLQMNFPLKVTRSQ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35779
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35779