Key Documents
ENA156508505
Enamine
N-cyclopropylpyridine-3-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.25
Numéro MDL:
Iupac Name
N-cyclopropyl-3-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H10N2O2S/c11-13(12,10-7-3-4-7)8-2-1-5-9-6-8/h1-2,5-7,10H,3-4H2
Clé InChI
JHNQZTQRRKLZNI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31703
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31703