Principaux documents
ENA156508292
Enamine
4-chloro-7-fluoro-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.57
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-7-fluoro-1H-indole-2,3-dione
Inchi Code
1S/C8H3ClFNO2/c9-3-1-2-4(10)6-5(3)7(12)8(13)11-6/h1-2H,(H,11,12,13)
Clé InChI
JGPDIMCZEPIIMI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31297
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31297