Key Documents
ENA155458157
Enamine
1-(pyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.23
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-pyrazinyl)-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H13N3O2/c14-10(15)8-2-1-5-13(7-8)9-6-11-3-4-12-9/h3-4,6,8H,1-2,5,7H2,(H,14,15)
Clé InChI
DQZQBNKOVJNCRU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30976
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30976