Principaux documents
ENA152120994
Enamine
3,5-dimethylpiperidine-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.71
Numéro MDL:
Iupac Name
3,5-dimethyl-1-piperidinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H14ClNO2S/c1-6-3-7(2)5-9(4-6)12(8,10)11/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
RPGSVLHMPDNRFE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29825
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29825