Principaux documents
ENA152120879
Enamine
2-methoxy-4-[(methylamino)methyl]phenol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.67
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methoxy-4-[(methylamino)methyl]phenol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-7-3-4-8(11)9(5-7)12-2;/h3-5,10-11H,6H2,1-2H3;1H
Clé InChI
ZJQWMTCPRHENLA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29890
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29890