Principaux documents
ENA118036777
Enamine
[(2,4-difluorophenyl)methyl](methyl)amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.16
Numéro MDL:
Iupac Name
(2,4-difluorophenyl)-N-methylmethanamine
Inchi Code
1S/C8H9F2N/c1-11-5-6-2-3-7(9)4-8(6)10/h2-4,11H,5H2,1H3
Clé InChI
QRNJBUWQFRAFGI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28892
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28892